Learn More
Epredia™ PrintMate™ AS Cassette Printer
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Cassette Printer
Cassette Printing System
Capacità:
150 Cassettes
450 Cassettes
900 Cassettes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Highlights:
- Prints each cassette in 10 seconds or less
- Small footprint allows the printer to fit easily next to the grossing station
- Print only the cassettes you need, right at the point of use
- Print barcodes on cassettes to automate downstream processes
- Eliminate manual handwriting processes
Specifica
Specifica
| Descrizione | PrintMate AS 450 Cassette Printing System |
| Capacità | 450 Cassettes |
| Requisiti elettrici | 100/240 VAC, 50/60 Hz, 150 VA (512 BTU/h) |
| Product Type | Cassette Printing System |
| Include | PrintMate AS USB cable Power cable 6 cassette hoppers One roll of tape (installed) Epredia™ LabWriter™ software CD Operator guide All-in-one PC Digital imager |
| Larghezza (sistema imperiale) | 17 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 43.5 cm |
| Profondità (sistema imperiale) | 15 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 38 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 11.4 in. |
| Vedi altri risultati |