Learn More
Pritelivir, MedChemExpress
Codice prodotto. 16469027
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16469027
Marca: Medchem Express HY15303
MedChemExpress Pritelivir (AIC316), an inhibitor of the viral helicase-primase complex, exhibits antiviral activity in vitro and in animal models of herpes simplex virus (HSV) infection. Pritelivir is active against herpes simplex virus types 1 and 2 (HSV-1 and HSV-2) with the IC50 of 0.02 μM against HSV1-2.
Pritelivir (AIC316), an inhibitor of the viral helicase-primase complex, exhibits antiviral activity in vitro and in animal models of herpes simplex virus (HSV) infection. Pritelivir is active against herpes simplex virus types 1 and 2 (HSV-1 and HSV-2) with the IC50 of 0.02 μM against HSV1-2.
Specifica
Materiale o nome chimico Pritelivir
Forma fisica Powder
CAS 348086-71-5
Colore Off-White
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H18N4O3S2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Sinonimo AIC316 BAY 57-1293
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 33 mg/mL (81.99 mM)
SMILES O=C(N(C1=NC(C)=C(S(=O)(N)=O)S1)C)CC2=CC=C(C3=NC=CC=C3)C=C2
Molecular Weight (g/mol) 402.49
Peso formulazione 402.49
Percent Purity 98.02%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.