Learn More
PRMT5 Monoclonal Antibody (OTI3E6), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA807620S
Descrizione
PRMT5 Monoclonal antibody specifically detects PRMT5 in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifica
| PRMT5 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q53HL2 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 55143 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI3E6 | |
| Unconjugated | |
| CDCA8 | |
| 72 kDa ICln-binding protein; EC 2.1.1.125; histone-arginine N-methyltransferase PRMT5; HMT1 hnRNP methyltransferase-like 5; HRMT1L5; hypothetical protein; I79_013398; IBP72; Jak-binding protein 1; JBP1; PRMT5; protein arginine methyltransferase 5; protein arginine N-methyltransferase 5; Protein arginine N-methyltransferase 5, N-terminally processed; protein arginine N-methyltransferase 5-like; shk1 kinase-binding protein 1 homolog; Skb1; SKB1 homolog; SKB1Hs | |
| Full length human recombinant protein of human CDCA8 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.