missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ PRNT Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ PA583752
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Immunogen sequence: LDASIHPFRL PFSSKPFLLI PMSNTTLPHT AWPLSFLHQT VSTLKAVAVT HSLWHLQIPV DCQACNR Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 27%, Rat - 28%.
PRNT is a protein coding gene. Gene ontology (GO) annotation include extracellular region/cellular component.
Specifica
| PRNT | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PRNT | |
| M8; prion protein (testis specific); PRNT | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 149830 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.1 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| Q86SH4 | |
| PRNT | |
| Recombinant protein corresponding to Human PRNT. Recombinant protein control fragment (Product #RP-99458). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto