Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Anse di cavo in nichelcromo certificate/calibrate
Codice prodotto. 12882775
Click to view available options
Product Type:
Inoculating Loop Holder
Lunghezza (sistema metrico):
20.3 cm
Materiale:
Nickel-plated Brass
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12882775
Marca: Pro-Lab Diagnostics™ PL.106/81
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Protective case and certificate of calibration
Available in nickel-plated brass or lightweight aluminum
  • Individual loop
  • Constructed of nickel-plated brass or aluminum
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) 8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 20.3 cm
Materiale Nickel-plated Brass
Product Type Inoculating Loop Holder
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pro-Loops™ inoculating loops