missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Prolex™ Streptococcal Grouping Latex Kits
Click to view available options
Quantità:
3 mL
Tipo:
Group A Latex Reagent
Group B Latex Reagent
Group C Latex Reagent
Group D Latex Reagent
Group F Latex Reagent
Group G Latex Reagent
Dimensione della confezione:
pezzi 60
Descrizione
- Instant results obtained at room temperature
- Advanced extraction process using modified nitrous acid reagents
- Enhanced results with blue carboxylate-modified microparticles (CM-MP)
- As few as one colony required
- Colour coded reagents and vials for ease of selection
- Available individually
Specifica
Specifica
| Codice colore | Purple |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Tipo | Group A Latex Reagent |
| Include | 3mL Blue Latex particles coated with purified Rabbit Antibodies |
| Quantità | 3 mL |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto