Learn More
Techsit™ Sedia bassa per camera bianca ESD Pro-Tech Plus
Click to view available options
Colore:
Black
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Sedia bassa in vinile per camera bianca ESD su rotelle ESD
- Vinile nero ESD/antistatico - facile da pulire.
- Altezza del sedile, altezza dello schienale e inclinazione dello schienale completamente regolabili.
- Sedile e schienale dal design ergonomico e sagomato
- 5 anni di garanzia, incluso il vinile.
- Capacità peso di 150 kg Idonea per camera bianca Classe 5
- BS EN61340-5-1 Conducibilità 104 - 106 Ω
- Meccanismi completamente incassati
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| Adjustable (Height) | Yes |
| Certificazione/Conformità | Cleanroom Class 5 |
| Finitura | Plastic |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cleanrooms, ESD Environments |
| Materiale del telaio | Steel |
| Capacità portata carico (sistema metrico) | 150 kg |
| Altezza seduta | 420 to 550 mm |
| Tappezzeria | ESD Vinyl |
| Warranty | 5 Year |
| Vedi altri risultati |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.