Learn More
Techsit™ Sedia bassa per camera bianca ESD Pro-Tech Plus
Sedia in vinile nero idonea per camera bianca ESD Classe 5, con rotelle. Meccanismi completamente ergonomici, regolabili e incassati.
Marca:  Techsit™ TS7920W
Dettagli aggiuntivi : Peso : 19.00000kg
Codice prodotto. 17793409
  • dietro preventivo / Pezzo
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Descrizione
Descrizione
  • Sedia bassa in vinile per camera bianca ESD su rotelle ESD
  • Vinile nero ESD/antistatico - facile da pulire.
  • Altezza del sedile, altezza dello schienale e inclinazione dello schienale completamente regolabili.
  • Sedile e schienale dal design ergonomico e sagomato
  • 5 anni di garanzia, incluso il vinile.
  • Capacità peso di 150 kg  Idonea per camera bianca Classe 5
  • BS EN61340-5-1 Conducibilità 104 - 106 Ω
  • Meccanismi completamente incassati
Specifica
Specifica
No
Cleanrooms, ESD Environments
Yes
No
Twin
420 to 550 mm
150 kg
Plastic
Yes
White
5 Year
Yes
Yes
15 kg
Yes
ESD Vinyl
500 mm
Steel
Cleanroom Class 5
Desk Height