Learn More
Techsit™ Sedia bassa per camera bianca ESD Pro-Tech Plus
Codice prodotto. p-7227795
Encompass_Preferred
Click to view available options
Colore:
Black
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17783409
Marca: Techsit™ TS7920B
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Sedia in vinile nero idonea per camera bianca ESD Classe 5, con rotelle. Meccanismi completamente ergonomici, regolabili e incassati.
  • Sedia bassa in vinile per camera bianca ESD su rotelle ESD
  • Vinile nero ESD/antistatico - facile da pulire.
  • Altezza del sedile, altezza dello schienale e inclinazione dello schienale completamente regolabili.
  • Sedile e schienale dal design ergonomico e sagomato
  • 5 anni di garanzia, incluso il vinile.
  • Capacità peso di 150 kg Idonea per camera bianca Classe 5
  • BS EN61340-5-1 Conducibilità 104 - 106 Ω
  • Meccanismi completamente incassati
Specifica
Colore Black
Adjustable (Height) Yes
Certificazione/Conformità Cleanroom Class 5
Finitura Plastic
Da utilizzare con (applicazione) Cleanrooms, ESD Environments
Materiale del telaio Steel
Capacità portata carico (sistema metrico) 150 kg
Altezza seduta 420 to 550 mm
Tappezzeria ESD Vinyl
Warranty 5 Year
Peso (sistema metrico) 15 kg
Tipo di ruote Twin
Larghezza (sistema metrico) 500 mm
Con bracciolo No
Con schienale Yes
Con ruote Yes
Con poggiapiedi No
Con supporto lombare Yes
Con inclinazione Yes
Tipo di seduta Desk Height
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.