Descrizione
- Accessory for Guardian™ Hotplates and Stirrers
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | For Guardian range |
| Modello | Probe PT1000(A) -40°C to 400°C 25 cm Hastelloy |
| Quantità | 1 |
| Temperatura (sistema metrico) | 40°C to 400°C |
| Tipo | Temperature Probe |
| Materiale | Hastelloy |