Learn More
Probenecid, 99.8%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11403752 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. 11403752
Marca: MP Biomedicals 0215637025
Identificatori chimici
CAS 57-66-9
Formula molecolare C13H19NO4S
Molecular Weight (g/mol) 285.36
Numero MDL MFCD00038402
InChI Key DBABZHXKTCFAPX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo probenecid, 4-dipropylsulfamoyl benzoic acid, probenecid acid, probecid, benecid, benemid, benuryl, probalan, probenemid, probexin
PubChem CID 4911
ChEBI CHEBI:8426
IUPAC Name 4-(dipropylsulfamoyl)benzoic acid
SMILES CCCN(CCC)S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Probenecid
Colore White
Quantità 25 g
Peso formulazione 285.4
Percent Purity 0.998
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Probenecid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .