missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Probenecid Methyl Ester, Mikromol™

Codice prodotto. 30049533
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30049533

Marca: Mikromol MM0657.020025

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Probenecid Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Probenecid Methyl Ester
CAS 53212-75-2
Nomi componenti o analita Probenecid Methyl Ester
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H21 N O4 S
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 4-[(Dipropylamino)sulfonyl]benzoic acid methyl ester
InChI Formula InChI=1S/C14H21NO4S/c1-4-10-15(11-5-2)20(17,18)13-8-6-12(7-9-13)14(16)19-3/h6-9H,4-5,10-11H2,1-3H3
SMILES CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
IUPAC Name methyl 4-(dipropylsulfamoyl)benzoate
Molecular Weight (g/mol) 299.39
Quantità 25 mg
Peso formulazione 299.1191 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato