Learn More
Ebro Electronic™ Sonde per termometri al cuore serie TFX 410/420
Codice prodotto. 10206892
Click to view available options
Lunghezza sonda (sistema metrico):
120 mm
190 mm
Materiale:
Glass
Metal
Silicio, Plastic
Stainless Steel
Include:
Cable
Cable, Calibration Certificate
No Cable
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10206892
Marca: Ebro Electronic™ 13414169
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Termometro preciso e molto robusto con un grande display
For various applications in food, laboratory, industial use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS Directive 2011/65/EU
Diametro sonda (sistema metrico) 3 mm
Monouso Single-use
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Tipo di immersione Total or Partial
Include Cable
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1.5 m
Lunghezza sonda (sistema metrico) 120 mm
Materiale Metal
Modello TPX 440
Tipo di sonda Penetration
Peso (sistema metrico) 0.12 kg
Product Type Penetration Probe
Descrizione With cable
Temperatura max (sistema metrico) 400°C
Min. Temperature (Metric) -50°C
Temperature Range (Metric) -50°C to +400°C
Accuracy DIN IEC 584, Class 1
Larghezza (sistema metrico) 100 mm