Learn More
Ebro Electronic™ Sonde per termometri al cuore serie TFX 410/420
Codice prodotto. 10553303
Click to view available options
Lunghezza sonda (sistema metrico):
120 mm
190 mm
Materiale:
Glass
Metal
Silicio, Plastic
Stainless Steel
Include:
Cable
Cable, Calibration Certificate
No Cable
Dimensione della confezione:
Pezzo
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 10553303
Marca: Ebro Electronic™ 13415418
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Includes
Sonda della temperatura
Termometro preciso e molto robusto con un grande display
For various applications in food, laboratory, industial use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS Directive 2011/65/EU
Diametro sonda (sistema metrico) 3 mm
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) For bakeries, butcheries and for the food industry as well for pharma laboratories
Altezza (sistema metrico) 15 mm
Tipo di immersione Total or Partial
Include No Cable
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 120 mm
Materiale Stainless Steel
Modello TPX 200
Tipo di sonda Per temperatura appuntita
Peso (sistema metrico) 0.105 kg
Product Type Sonda della temperatura
Descrizione Without cable
Temperatura max (sistema metrico) 400°C
Min. Temperature (Metric) -50°C
Temperature Range (Metric) Da –50 a 400 °C
Da utilizzare con (apparecchiatura) TFX 410-1, TFX 420
Accuracy DIN IEC 584, Classe 1
Larghezza (sistema metrico) 15 mm