Learn More
Ebro Electronic™ Sonde per termometri al cuore serie TFX 410/420
Product Code. 10573303
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Lunghezza sonda (sistema metrico):
120 mm
190 mm
Materiale:
Glass
Metal
Silicio, Plastic
Stainless Steel
Include:
Cable
Cable, Calibration Certificate
No Cable
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Product Code. 10573303
missing translation for 'mfr': Ebro Electronic™ 13415416
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Termometro preciso e molto robusto con un grande display
For various applications in food, laboratory, industial use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificazione/Conformità RoHS Directive 2011/65/EU
Diametro sonda (sistema metrico) 3 mm
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) For bakeries, butcheries and for the food industry
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Tipo di immersione Total or Partial
Include Cable
Lunghezza (sistema metrico) 0.6 m
Lunghezza (sistema metrico) cavo 60 cm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 120 mm
Materiale Silicio, Plastic
Modello TPX 400
Tipo di sonda Penetration
Peso (sistema metrico) 0.105 kg
Descrizione With cable
Temperatura max (sistema metrico) 400°C
Min. Temperature (Metric) -50°C
Temperature Range (Metric) -50°C to +400°C
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per termometro TFX 410-1/420, sonda a punta
Accuracy DIN IEC 584, Class 1
Display Cavo sonda di penetrazione, rosso, cavo in silicone, 600 mm, DIN IEC 584
Larghezza (sistema metrico) 100 mm