Learn More
Thermo Scientific Chemicals Procaine hydrochloride, 99%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Procaine hydrochloride |
| Punto di fusione | 154.0°C to 158.0°C |
| Colore | Colorless to White |
| pH | 5 to 6.5 (2% w/v aq. soln.) |
| Perdita all'essiccatura | 0.5% max. (1 g, 105°C) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Formula lineare | H2NC6H4CO2CH2CH2N(C2H5)2·HCl |
| Quantità | 100 g |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Procaine hydrochloride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H301-Tossico se ingerito.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.