Learn More
Thermo Scientific Chemicals Procarbazine hydrochloride
Codice prodotto. p-7077874 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15537729
Marca: Thermo Scientific Chemicals 461182500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 366-70-1
Formula molecolare C12H19N3O·HCl
Molecular Weight (g/mol) 257.76
InChI Key DERJYEZSLHIUKF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo procarbazine hydrochloride, procarbazine hcl, matulane, nathulane, natunalar, mih hydrochloride, pcb hydrochloride, procarbazine.hcl, ibenzmethyzine hydrochloride, natulan hydrochloride
PubChem CID 9703
ChEBI CHEBI:71428
IUPAC Name 4-[(2-methylhydrazinyl)methyl]-N-propan-2-ylbenzamide;hydrochloride
SMILES CC(C)NC(=O)C1=CC=C(C=C1)CNNC.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Procarbazine hydrochloride
Perdita all'essiccatura 2% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Quantità 250 mg
Peso formulazione 257.76
Percent Purity ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Procarbazine hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.