missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Procion Blue H-5R

Codice prodotto. 11450653
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11450653

Marca: Thermo Scientific Chemicals A12719.22

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

CAS: 12236-84-9

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 12236-84-9
Numero MDL MFCD00070851
Sinonimo C.I. 181575; Reactive Blue 13

Specifica

Materiale o nome chimico Procion Blue H-5R
Quantità 100 g

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato