Learn More
Procodazole, MedChemExpress
Codice prodotto. 16462246
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
Codice prodotto. 16462246
Marca: Medchem Express HYB1056
MedChemExpress Procodazole is a non-specific active immunoprotective agent against viral and bacterial infections, used as a potentiator.
Procodazole is a non-specific active immunoprotective agent against viral and bacterial infections, used as a potentiator.
Specifica
Materiale o nome chimico Procodazole
Forma fisica Solid
CAS 23249-97-0
Colore White
Quantità 500 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H10N2O2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Sinonimo Propazol 2-Benzimidazolepropionic acid
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (262.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCC1=NC2=CC=CC=C2N1
Molecular Weight (g/mol) 190.2
Peso formulazione 190.2
Percent Purity 99.88%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.