Learn More
Bel Art™ Contenitori per la conservazione di fiale Cryo-Safe™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
13.3 x 13.3 x 5 cm (5.2 x 5.2 x 2 in)
Array di provette:
9 x 9
Capacità:
81 (provette da 1.2 a 2 ml)
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
Le scatole in policarbonato resistente sono eccellenti per la conservazione compatta di fiale criogeniche da 1.2, 2.0 o 5.0 ml
I coperchi trasparenti consentono di vedere il contenuto senza aprire le scatole
- È possibile scrivere sui coperchi trasparenti, dotati di una griglia stampata per facilitare l'inventario
- Utilizzo possibile a temperature da - 196°C a +121°C
- L'angolo con intaglio garantisce l'allineamento dei numeri identificativi sul coperchio con le posizioni effettive nella griglia
- Utili come contenitori per spedizione per fiale
- Il codice F18849-0001 può essere utilizzato con i sistemi di stoccaggio Cryo Tower serie F18853 (venduti separatamente) per risparmiare spazio prezioso sul banco
Specifica
Specifica
| Colore | Bianco |
| Materiale | Policarbonato |
| Forma | Quadrati |
| Tipo | Scatola di conservazione per congelatore |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la conservazione compatta di fiale criogeniche da 1.2, 2 o 5 ml |
| Capacità | 81 (provette da 1.2 a 2 ml) |
| Include | Coperchio trasparente |
| Temperatura max (sistema metrico) | 121°C |
| Min. Temperature (Metric) | ° |
| Array di provette | 9 x 9 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu