Learn More
Corning™ ProCulture™ Fittings
Codice prodotto. 10307292 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Combination Sidearm
Dual Sidearm
Media Handling Dual Sidearm
Sidearm
Triple Sidearm
Descrizione:
1 Tube
2 Tubes, Angled
2 Tubes, Straight
3 Tubes, Angled
Diameter (Metric) Tubing:
18 mm
3.17 mm
6.35 mm
6.35/3.17 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
1 L Sidearm Spinner Flask
15 L Sidearm Spinner Flask
3 L Sidearm Spinner Flask
500 L Sidearm Spinner Flask
6 L Sidearm Spinner Flask
8 L Sidearm Spinner Flask
8, 15 L Sidearm Spinner Flask
Large Spinner Flasks w/ Vertical Sidearms
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10307292
Marca: Corning™ 4519157
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Dual angled sidearm fittings can be used for aseptically transferring medium into or out of angled sidearm spinner flasks or for sparging the medium with gases.
  • Dual angled sidearm fittings can be used for aseptically transferring medium into or out of angled sidearm spinner flasks or for sparging the medium with gases.
  • Fittings are comprised of a PET insert with a fluorocarbon O-Ring and a polypropylene sealing cap.
  • Two 316 stainless steel tubes, which extend to the bottom of the flask, are held in place by modified polyphenylene oxide thermoplastic nuts with integrated ferrules.
  • The fittings are completely autoclavable.
Spare parts for sidearm fittings, see Cat. Nos. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR, and 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 2 Tubes, Angled
Diameter (Metric) Tubing 6.35 mm
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (applicazione) Used to sparge the cell culture medium with gases to enhance cell production.Â
Da utilizzare con (apparecchiatura) 8 L Sidearm Spinner Flask
Include Insert, O-ring, sealing cap
N. per custodia Each
Product Type Dual Sidearm
Autoclavabile Autoclavable
Sterilità Non-sterile
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.