Learn More
Corning™ ProCulture™ Spinner Flasks
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6 L
8 L
15 L
36 L
Diametro (sistema metrico) collo centrale:
100 mm
120 mm
140 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Baffles enhance aeration and agitation
- Unique impeller design for optimal stirring
- Sidearm design allows access for 25mL and 50mL pipettes
- Borosilicate glass vessels
- Flask centre cap
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Arancione |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Diametro (sistema metrico) collo centrale | 120 mm |
| Diametro (sistema metrico) braccio interno laterale | 29 mm |
| Diametro (sistema metrico) braccio laterale | 45 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 15 L |
| Materiale | Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 460 mm |
| Angolo del braccio laterale | 2 |
| Dimensioni filo | GL 45 |
| Vedi altri risultati |