Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Agitatore a microonde
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
276 x 257 x 67 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- L'agitazione riscaldata può migliorare la dissoluzione e la miscelazione; consente la preparazione di soluzioni super sature
- Ideale per la fusione di agar e agarosio, la concentrazione di soluzioni di urea o altre applicazioni che traggono vantaggio dall'agitazione riscaldata e per la purificazione chimica
- I perni regolabili rendono l'agitatore compatibile con la maggior parte degli alberi di trasmissione per microonde
- Utilizzabile con ancorette magnetiche lunghe fino a 5 cm
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P x A) | 276 x 257 x 67 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 67 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 276 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 257 mm |
| Colore | Bianco |
| Tipo | Agitatore per microonde |