Learn More
Kimberly-Clark Professional™ White Electronic Skin Care Dispenser
Codice prodotto. 12611346 Sfoglia Tutto Kimberly-Clark Professional Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.2 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12611346
Marca: Kimberly-Clark Professional™ 92147
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reduce contamination with a dispenser that dispenses soap without touching. White Electronic Skin Care Dispenser has a sleek and contemporary design that is easy to clean and maintain.
  • Dispenses soap without the need to touch the dispenser to reduce contamination and the spread of germs
  • Keeps costs down in areas of heavy use, with hassle-free maintenance
  • Choice of either a push button or key lock
  • Sleek and contemporary design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Touch-free Dispenser
Colore White
Profondità (sistema imperiale) 3.9 in.
Profondità (sistema metrico) 10 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 11.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 29 cm
Larghezza (sistema imperiale) 7.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 18.3 cm
Altezza (sistema imperiale) 9.4 in.
Altezza (sistema metrico) 23.8 cm
Capacità Hand Soap
Materiale Plastic
Mounting Wall or Surface Mount
No. of Compartments 1
Product Style Hinged Lid with Front Opening
Capacità (sistema imperiale) 40.6 oz.
Capacità (sistema metrico) 1.2 L
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for dispensing Kleenex luxury foam frequent use hand cleanser without the need to touch the dispenser, in hygiene-critical washrooms
Quantità 1 Ea.