Learn More
Nitritex™ Omega Pro-tech XP™ Nitrile Gloves
Codice prodotto. 14891292
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 14891292
Marca: Nitritex™ OPTXP2102S
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The premier lab glove delivers excellent protection and exceptional tactility. Nitritex™ Omega Pro-tech XP™ Nitrile Gloves are non-sterile, extra-length laboratory gloves that are 100% latex free, thereby eliminating all risk of Type 1 latex allergic reactions.
  • Violet nitrile material is resistant to a wide range of chemicals, fatty acids and bodily fluids
  • Ambidextrous gloves are 300mm (12 in.) in length to provide extra protection in the cuff area
  • Strong puncture resistance with no compromise on tactile performance and dexterity
  • Beaded cuff for easier donning and stability on the arm
  • Texture surface delivers improved grip
Order Info
dimSize
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN420:2003 & EN374-1 & 2:2003
Classificazione European PPE Category 3 Complex Design
Colore Purple
Monouso Single-use
Finitura esterna Partially Textured
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Nitrile
Powdered Powder Free
Size Small
Sterilità Non-sterile
Stile polso guanto Con bordino
Tipo di imballaggio Scatola dispenser
Resistente a Chemicals, bodily fluids, fatty acids
Lunghezza polso (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza polso (sistema metrico) 30 cm