Learn More
Nitritex™ Profile PNHS Medical Gloves
Codice prodotto. 12745865
Click to view available options
Size:
7
10
Dimensione della confezione:
50 paia
Codice prodotto. 12745865
Marca: Nitritex™ PNHS70
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The hypoallergenic accelerator-free and latex-free Profile PNHS™ is the ideal choice for those with sensitive skin. The sterile, extra length, nitrile surgical glove is anatomically shaped to enhance comfort and avoid wearer fatigue. The PNHS offers excellent chemical protection and has good puncture resistance. Measuring 300mm/12” the PNHS provides extra coverage than standard surgical gloves and features a beaded cuff to ensure stability on the arm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Nitrile
Certificazione/Conformità ISO 9001:2008 & 13485:2003 and Directive 93/42/EEC Annex V
Classificazione Class IIa Medical Device
Materiale polso Nitrile
Colore White
Hand Specific
Latex Free
Materiale Nitrile
Powdered Powder Free
Product Type Gloves
Size 7
Sterilità Sterile
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Tipo di imballaggio Boxed
Quantità 50 Pairs
Resistente a Chemicals
Lunghezza (sistema metrico) 305 mm
Peso (sistema metrico) 1