Learn More
WTW™ ProfiLine™ Portable Conductivity Meters
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-8002498
Click to view available options
Tipo:
Conduttimetro portatile
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10218463
Marca: WTW™ 2CA300
Obtain optimum results automatically measuring and evaluating data with this combination of robust conductivity pocket meter and data logger.
  • Interfaccia USB impermeabile con grande capacità di memoria
  • Ideale per acquisire grandi volumi di dati, ad es. per i test delle pompe, con data, ora e numero ID inclusi
  • Grazie all'interfaccia, i dati possono essere trasferiti a un computer ed elaborati secondo necessità
  • Copertura di tutte le misurazioni standard e speciali
  • Misurazioni di acqua pura conformi alla farmacopea
  • Con memoria e registratore di dati incorporati
Specifiche
  • Tipo di display: LCD
  • Modello: Cond 3310
  • Range di temperature: da -5 a 105°C
  • Precisione della temperatura: ±0.1°C
  • Risoluzione della temperatura: 0.1
  • Range salinità: da 0 a 70 ppt
  • Precisione salinità: ±0.2 % del fondo scala
  • Risoluzione salinità: 0.1 ppt
  • Range TDS: da 0 a 200 ppt
  • Risoluzione TDS: 0.01, 0.1 ppt
  • Precisione TDS: ±0.5 % del fondo scala
  • Range di conducibilità: da 0μS a 1000 mS
  • Precisione della conducibilità: ±0.5 % del fondo scala ±1 LSD
  • Precisione della conducibilità: 0.01, 0.1 mS
  • Autonomia batteria: fino a 1000 ore
  • Tipo di batteria: 4 AA da 1.5 V o 4 NiMH da 1.2 V
  • Punti di calibrazione: 1
  • Alimentazione: 4 batterie AA, 4 batterie ricaricabili NiMH o via USB
  • Costante di cella: Fissa: 0.475 cm-1/ cm-1, calibrabile: da 0.450 a 0.500 cm-1/0.585 a 715 cm-1/0.800 a 1.200 cm-1
  • Punti dati: 5000
  • Classificazione IP: 67
  • Tipi di sensori: DIN/4 mm a banana
  • Compensazione della temperatura: automatica
  • Dimensioni: 5.7 x 17.7 x 7.9 cm
  • Peso: 0.6 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Singolo strumento
Include Strumento con manuale di istruzioni sintetico, CD-ROM e batterie
Precisione (conduttività) ±0.5% scala completa ±1 LSD
Da utilizzare con (applicazione) Per misurazioni professionali sul campo che richiedono documentazione e trasferimento di dati
Costante di cella Fisso: 0.475 cm–1/cm–1, calibrabile: da 0.450 a 0.500 cm–1/da 0.585 a 715 cm–1/da 0.800 a 1.200 cm–1
Punti di calibrazione 1
Intervallo (conduttività) Da 0 μS a 1000 mS
Risoluzione (conduttività) 0.01, 0.1 mS
Compensazione della temperatura Automatico
Intervallo (salinità) Da 0 a 70 ppt
Risoluzione (salinità) 0.1 ppt
Precisione (Salinità) ±0.2% scala completa
Intervallo (TDS) Da 0 a 200 ppt
Risoluzione (TDS) 0.01, 0.1 ppt
Precisione (TDS) ±0.5% scala completa
Risoluzione (temperatura) 0.1
Precisione (Temperatura) ±0.1 °C
Tipo di display LCD
Memoria 200 manuali/5000 automatiche
Punti dati 5000
Certificazione/Conformità cETLus, CE
Protezione IP IP67
Peso (sistema metrico) 0.6 kg
Warranty 3 anni
Modello Cond 3310
Alimentazione 4 batterie ricaricabili da 1.5 V AA o 4 NiMH da 1.2 V oppure mediante porta USB
Tipi di sensore A banana, DIN/4 mm
Temperatura (sistema metrico) operativa Da –5 a 105 °C
Tipo Conduttimetro portatile
Larghezza (sistema metrico) 17.7 cm
Altezza (sistema metrico) 7.9 cm
Profondità (sistema metrico) 5.7 cm
Tipo di batteria 4 x 1.5 V AA o 4 x 1.2 V NiMH
Autonomia della batteria Fino a 1000 ore