Learn More
WTW™ ProfiLine™ Oxi 3310 Portable Dissolved Oxygen Meters
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10014313
Click to view available options
Tipo:
Misuratore di ossigeno disciolto portatile
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10014313
Marca: WTW™ 2BA300
A professional, field-proven DO-meter with backlit LCD graphic display, the ProfiLine Oxygen Meter Oxi 3310 is ideal for mobile measurement combined with data logger and waterproof USB-interface.
Specifiche
  • Intervallo di temperatura: da -5 a 105°C
  • Precisione della temperatura: ±0.1°C
  • Risoluzione della temperatura: 0.1
  • Intervallo di pressione: da 500 a 1100°mbar
  • Range di salinità: da 0 a 70°ppt
  • Range OD: da 0 a 90°mg/l
  • Precisione OD: ±0.5% del valore
  • Risoluzione OD: 0.01, 0.1mg/l
  • Intervallo di saturazione: da 0 a 600%
  • Risoluzione di saturazione: 1%
  • Tipo di display: LCD
  • Tipo di sonda: galvanica
  • Durata della batteria: fino a 1000°ore
  • Tipo di batteria: NiMH ricaricabile
  • Punti dati: 200 punti manuali, 5000 serie di dati automatici
  • Classificazione IP: IP 67
  • Uscite: USB impermeabile
  • Dimensioni (P x L x A): 5.7 x 17.7 x 7.9 cm
  • Peso: 0.6 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Singolo misuratore
Include Strumento con manuale di istruzioni sintetico, CD-ROM e batterie
Uscite USB impermeabile
Da utilizzare con (applicazione) Per misurazioni professionali sul campo che richiedono documentazione e trasferimento di dati
Gamma di pressione Da 500 a 1100 mbar
Modalità di calibrazione 1
Intervallo di temperatura (sistema metrico) Da –5 a 105 °C
Risoluzione (temperatura) 0.1
Precisione (Temperatura) ±0.1 °C
Tipo di display LCD
Punti dati 200 punti manuali, 5000 set di dati automatici
Certificazione/Conformità cETLus, CE, ISO 9001:2008
Protezione IP IP-67
Peso (sistema metrico) 0.6 kg
Warranty 3 anni
Alimentazione 4 batterie da 1.5 V AA o 4 NiMH da 1.2 V
Tipo di sonda Galvanico
Intervallo (DO) Da 0 a 90 mg/l
Intervallo (salinità) Da 0 a 70 ppt
Risoluzione (DO) 0.01, 0.1 mg/l
Intervallo di saturazione Da 0 a 600%
Risoluzione di saturazione 1%
Autonomia della batteria Fino a 1000 ore
Tipo di batteria NiMH ricaricabile
Tipo Misuratore di ossigeno disciolto portatile
Larghezza (sistema metrico) 17.7 cm
Altezza (sistema metrico) 7.9 cm
Profondità (sistema metrico) 5.7 cm
Precisione (DO) ±0.5% del valore