Learn More
WTW™ ProfiLine™ pH 3110 Portable Meter
Codice prodotto. 10288573
Click to view available options
Intervallo (pH):
-2 to 19.999
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10288573
Marca: WTW™ 2AA111
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Include Carry case with pH electrode SenTix™ 21, Buffer solution STP 4 and STP 7, stand, beaker, short instruction manual, CD-ROM and batteries
Precisione (Temperatura) ±0.1°C
Precisione (mV) ±0.3, ±1
Precisione (pH) ±0.1, ±0.01, ±0.005
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for all seeking an easy, robust and waterproof instrument for portable pH measuring
Intervallo (pH) -2 to 19.999
Risoluzione (pH) ±0.005
Intervallo (mV) -1200 to 1200, -2000 to 2000
Risoluzione (mV) ±0.3, ±1mV
Calibration Points 1, 2 or 3 Calibration WTW Technical Buffer, DIN/NIST buffers
Tipo di display LCD, 7 Segment
Certificazione/Conformità CE
Protezione IP IP-67
Dimensioni (L x P x A) 80 W x 180 H mm
Peso (sistema metrico) 0.6 kg
Warranty 3 Years
Modello pH 3110 SET 1
Alimentazione 4 x 1.5V AA or 4 x 1.2V NiMH rechargeable
Risoluzione All values ±1 digit
Temperatura (sistema metrico) operativa -5°C to +105°C
Tipo di batteria AA, NiMH
Tipo Portable pH meter
Autonomia della batteria 2500 hr.
Dimensioni (L x P) 80 W mm
Larghezza (sistema metrico) 80 mm
Altezza (sistema metrico) 180 mm
Profondità (sistema metrico) 55 mm