Learn More
WTW™ ProfiLine™ pH 3210 Portable pH Meter
Codice prodotto. 10399633
Click to view available options
Intervallo (pH):
-2 to 19.999
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10399633
Marca: WTW™ 2AA210
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Include Short instruction manual, CD-ROM and batteries
Precisione (Temperatura) ±0.1°C
Precisione (mV) ±0.3, ±1
Precisione (pH) ±0.1, ±0.01, ±0.005
Da utilizzare con (applicazione) For challenging measurements in the field and plant, e.g. water/wastewater analysis, chemical/pharmaceutical industry, etc
Intervallo (pH) -2 to 19.999
Risoluzione (pH) ±0.005
Intervallo (mV) -1200 to 1200, -2500 to 2500
Risoluzione (mV) ±0.3, ±1mV
Calibration Points 1, 2, 3, 4, 5 Calibration WTW Technical Buffer, DIN/NIST buffers plus 20 additional buffer set
Tipo di display LCD
Memoria Manual 200
Certificazione/Conformità CE
Protezione IP IP66/67
Dimensioni (L x P x A) 80 W x 180 H mm
Peso (sistema metrico) 300 g
Warranty 3 Years
Modello pH 3210
Alimentazione 4 x 1.5V AA or 4 x 1.2V NiMH rechargeable
Risoluzione All values ±1 digit
Temperatura (sistema metrico) operativa -5°C to +105°C
Tipo di batteria AA, NiMH
Tipo Portable pH meter
Autonomia della batteria 1000 hr.
Dimensioni (L x P) 80 W mm
Larghezza (sistema metrico) 80 mm
Altezza (sistema metrico) 180 mm
Profondità (sistema metrico) 55 mm