Learn More
WTW™ Misuratore portatile per pH 3210 ProfiLine™
Codice prodotto. 10186093
Click to view available options
Intervallo (pH):
da –2 a 19.999
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10186093
Marca: WTW™ 2AA212
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Include Valigetta con elettrodi pH SenTix™ 41, soluzione tampone STP 4 e STP 7, supporto, becher, breve manuale di istruzioni, CD-ROM e batterie
Precisione (Temperatura) ±0.1°C
Precisione (mV) ±0.3, ±1 mV
Precisione (pH) ±0.1, ±0.01, ±0.005
Da utilizzare con (applicazione) Per misurazioni difficili sul campo e negli impianti, ad es. analisi delle acque/delle acque reflue, industria chimica/farmaceutica, ecc.
Intervallo (pH) da –2 a 19.999
Risoluzione (pH) ± 0.005
Intervallo (mV) da –1200 a 1200, da –2500 a 2500
Risoluzione (mV) ±0.3, ±1 mV
Calibration Points Tampone tecnico WTW e DIN/NIST per calibrazione a 1, 2, 3, 4, 5 punti più set di 20 tamponi aggiunti
Tipo di display LCD
Memoria Manuale 200
Certificazione/Conformità CE
Protezione IP IP66/67
Dimensioni (L x P x A) l 80 x H 180 mm
Peso (sistema metrico) 300 g
Warranty 3 anni
Modello pH 3210 SET 2
Alimentazione NiMH ricaricabile 4 x 1.5 V AA o 4 x 1.2 V
Risoluzione Tutti i valori ±1 cifra
Temperatura (sistema metrico) operativa da –5 a 105 °C
Tipo di batteria AA, NiMH
Tipo pHmetro portatile
Autonomia della batteria Fino a 1000 ore
Dimensioni (L x P) l 80 mm
Larghezza (sistema metrico) 80 mm
Altezza (sistema metrico) 180 mm
Profondità (sistema metrico) 55 mm