Learn More
Fisherbrand™ ProFill HPLC Syringe Filters, PTFE membrane
HPLC performance tested
Marca:  Fisherbrand™ 30 16 2087
156.42 EUR valido fino al 2024-10-31
Usa il codice promo "21692" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12686825
  • 171.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • ProFill
  • HPLC Syringe Filter
  • PTFE
  • Low extractable membranes and housing
  • Polypropylene housing
  • Enhanced Luer Lock inlet which prevents leakage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Yellow
PTFE
4.91 cm2
PE-Bag, additionally packed in a PP-Box
6.2bar
30 mm
HPLC Syringe Filter
0.45 μm
<0.137 mL
Yes
100