Learn More
Ansell™ proFood™ 87-305 Series Blue Natural Rubber Latex Gloves
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Dimensione della confezione:
12 paia
Descrizione
- Made from 100% pure latex
Applications:
- Poultry processing
- Beef and pig processing
- Fish processing
- Fruit and vegetable processing
Specifica
Specifica
| Materiale parte posteriore | Rubber Latex |
| Materiale polso | Natural Rubber Latex |
| Coating Material | Natural Rubber Latex |
| Product Type | Gloves |
| Size | 8 |
| Stile | 87-305 |
| Spessore (sistema metrico) | 0.4 mm |
| Colore polso guanto | Blue |
| Stile polso guanto | Pinked |
| Materiale rivestimento interno | Unflocked |
| Vedi altri risultati |