Learn More
Ansell™ proFood™ 87-315 Series Blue Natural Rubber Latex Gloves
Codice prodotto. 12687021
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Dimensione della confezione:
12 paia
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 12687021
Marca: Ansell™ 87315090
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Reusable latex gloves chlorinated outside to increase mechanical and chemical resistance.
  • Made from 100% pure latex
Applications:
  • Poultry processing
  • Beef and pig processing
  • Fish processing
  • Fruit and vegetable processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Rubber Latex
Materiale polso Natural Rubber Latex
Applicazioni Industrial
Coating Material Natural Rubber Latex
Colore Blue
Latex Free No
Materiale Rubber Latex
Palm Thickness (English) 0.016 in.
Palm Thickness (Metric) 0.4 mm
Product Type Latex Gloves
Size 9
Spessore (sistema metrico) 0.4 mm
Colore polso guanto Blue
Stile polso guanto Pinked
Materiale rivestimento interno Cotton Flocking
Quantità 144 Pairs
Resistente a Liquid and mechanical resistant
Serie 87-315