Learn More
Progesterone Receptor Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Progesterone Receptor Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
238.00€ - 1155.00€
Specifica
Antigene Progesterone Receptor Ab-2
Clone hPRa 2
Applicazioni Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Concentrazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Concentrazione Prezzo Quantità e disponibilità  
12640477
Vedere i documenti
Epredia
MS-192-P0
100 μL 200μg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12660477
Vedere i documenti
Epredia
MS-192-P1
500 μL 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
779.00€
521.58€ / 500µL
Risparmia 257.42€
33% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12630477
Vedere i documenti
Epredia
MS-192-P
1 mL 200μg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12650477
Vedere i documenti
Epredia
MS-192-P1ABX
100 μL 1mg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12670477
Vedere i documenti
Epredia
MS-192-PABX
200 μL 1mg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Human PgR exists in two forms: 116kDa (B-form) and 81kDa (A-form). It acts as ligand activated transcription factor to regulate expression of the target genes. Null mutation in PgR gene leads to pleiotrophic reproductive abnormalities.
Host Species: Mouse
Clone: hPRa 2
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Cow, Horse, Rabbit, and Chicken. Does not react with monkey. Others not known.
Epitope: N-terminal half of human progesterone
Immunogen: PgR from a human endometrial carcinoma (EnCa 101) grown in athymic mice
Molecular Weight: 116kDa (triplet, B-form)
Positive Control: T47D cells or Breast CA
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation (Native and denatured)
  • Sedimentation in Sucrose Gradient
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifica
Specifica
Progesterone Receptor Ab-2
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Cancer and Tumor Biology
PgR from a human endometrial carcinoma (EnCa 101) grown in athymic mice
Primary
hPRa 2
Monoclonal
Concentrated
RUO
Bovine, Chicken, Equine, Human, Rabbit
IgG2a κ