missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Prolactin Antibody (INN-hPRL-1), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB100-62210DL594
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Prolactin Monoclonal antibody specifically detects Prolactin in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Specifica
| Prolactin | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Ion exchange chromatography | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG1 |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) | |
| INN-hPRL-1 | |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen | |
| prolactin | |
| Made to Human PROLACTIN | |
| 0.25 mL | |
| Biologically Active Proteins, Cancer, Phospho Specific, Signal Transduction | |
| 5617 | |
| Store at 4C in the dark. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto