Learn More
Lauda™ Proline Edition X P 8 C Heating Thermostatic Bath with CEE7/7 Plug
Click to view available options
Tipo di spina:
CEE7/7 Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Working temperature range: 0 °C
- Ambient temperature range: 5 to 40 °C
- Temperature stability: 0.01 ± K
- Bath volume min/max: 5.5 / 8 L
- Power supply: 230 V, 50/60 Hz
- Power plug: power cord with angled plug (CEE7/7)
Specifica
Specifica
| Tipo di spina | CEE7/7 Plug |
| Tensione | 230 V |