Learn More
Sartorius Pipettatori meccanici multicanale PROLINE™ Plus
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10166534 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Numero di canali:
8
12
Volume (sistema metrico):
μ
0.5 to 10 μL
30 to 300 μL
Da 10 a 100 μl
Da 30 a 300 μl
Incrementi:
0.01μL
μ
0,2 μl
Accuracy:
2 - 0.6%
2 to 0.6%
3 - 0.7%
3 to 0.7%
4 to 1.5%
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10166534
Marca: Sartorius 728120
Per offrire comfort e qualità alle operazioni di pipettaggio manuale quotidiano. Il pipettatore meccanico multicanale Sartorius Proline™ è dotato di struttura resistente facilmente utilizzabile e della gamma più ampia di pipette per diversi operatori e applicazioni. Disponibile con 8 o 12 canali e tre intervalli di volume.
Ideal for experienced laboratory professionals and students alike
  • Widest range of pipettes, including fixed volume pipettes for when volumes need to be ready-set to avoid errors
  • Optiload mechanism allows tip loading with an equal, constant force into every channel and perfect tip sealing on every individual tip cone
  • Safe-Cone Filters minimize risk of contamination
  • Adjustable volume setting with click stop
  • Thermal insulation of internal components improves accuracy
  • Durable, strengthened structure with high chemical and UV resistance
User-friendly and ergonomic design
  • Light pipetting forces, comfortable handle and finger support
  • No need to squeeze the pipetter during pipetting
  • Light and easy tip ejection
  • Reduces the risk of repetitive stress injury
  • Easy to use, do-it-yourself calibration
  • Large numbers and color-coding on the volume display
  • Volume color-coding enables correct tip volume selection through matching color code
  • Fully autoclavable without disassembling
  • Easy to clean, with only three parts to disassemble
Certifications
Marcatura CE
Warranty
3 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy 4 to 1.5%
Certificazione/Conformità ISO 9001/13485, ISO 14001
Punte compatibili Sartorius Tips
Spaziatura punta regolabile Yes
Autoclavabile Autoclavable
Colore Gray
Monouso Reusable
Tipo di impugnatura Ergonomic
Materiale Polypropylene
Numero di canali 8
Product Line Proline Plus
Programmabilità No
Sterilità Non-sterile
Tipo Mechanical Pipette
Volume (sistema metrico) μ
Stile delle dita Ergonomico
Incrementi 0.01μL
Precisione 4.00 to 1.00
Monitoraggio UV
Warranty 3 Years