Learn More
Thermo Scientific™ ProPac™ SCX-20 Strong Cation Exchange HPLC Column
Codice prodotto. p-6558076
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 12759795
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 074643
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Meet today's demands in protein separations using this high resolution strong cation exchange (SCX) HPLC column.
Meet today's demands for high resolution protein separations using the Thermo Scientific™ ProPac™ SCX-20 column. This strong cation exchange (SCX) column is designed specifically for fast mass transfer and high efficiency, for a combination that results high resolution separations.
  • Nonporous core particle results in high-efficiency peaks and high-resolution separations of protein variants
  • Hydrophilic layer prevents unwanted secondary interactions
  • Grafted cation-exchange surface provides pH-based selectivity control and fast mass transfer for high-efficiency separation and moderate capacity
  • Useful for characterization of related protein variants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4 mm
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Pressione max 3000 psi (207 bar)
Dimensione particelle 10 μm
pH 2 to 12
Quantità Each
Temperatura 60 °C
Fase stazionaria Sulfonate
Product Line ProPac
Materiale di impaccamento Ethylvinylbenzene Divinylbenzene
Tipo di colonna Ion Exchange
Fase Ion Exchange
Tipo Guard Column
Tecnica Bio-LC
Green Features Responsibly packaged
Vis mere Vis mindre
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.