Learn More
Propan-1-ol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10010320 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Metal Can
Dimensione della confezione:
2.50L
25L
500mL
5L
Codice prodotto. 10010320
Marca: Fisher Chemical P/7480/25
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 71-23-8
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.10
Numero MDL MFCD00002941
InChI Key BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC Name propan-1-ol
SMILES CCCO
Specifica
pH 7
Punto di fusione -127°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 97°C
Quantità 25 L
Imballaggio Metal Can
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 25mbar at 20°C
Viscosità 2.2 mPaS at 20°C
Peso formulazione 60.1g/mol