Learn More
Bochem™ Propane Bunsen Burners
Marca:  Bochem™ 7340
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22500kg
Codice prodotto. 10088840
  • 99.45€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-04-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Natural Gas, Propane
80 mm
Needle Valve
0.8 kg
Nickel, Steel
165 mm
1300°C