Learn More
Bochem™ Propane Bunsen Burners
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
76 mm
80 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Bunsen Burner |
| Tipo di gas | Natural Gas, Propane |
| Materiale | Nickel, Steel |
| Diametro (sistema metrico) | 76 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 165 mm |
| Temperatura max (sistema metrico) | 1300°C |
| Peso (sistema metrico) | 0.25 kg |