Learn More
Bochem™ Propane Bunsen Burners
Codice prodotto. p-8005449
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
76 mm
80 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10525031
Marca: Bochem™ 7010
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Product Type Bunsen Burner
Tipo di gas Natural Gas, Propane
Materiale Nickel, Steel
Diametro (sistema metrico) 76 mm
Altezza (sistema metrico) 165 mm
Temperatura max (sistema metrico) 1300°C
Peso (sistema metrico) 0.25 kg