Learn More
Bochem™ Propane TECLU Burner
Codice prodotto. 10547771
Click to view available options
Product Type:
Teclu Burner
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10547771
Marca: Bochem™ 7410
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Product Type Teclu Burner
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rheodyne Model 7410
Tipo di gas Natural Gas, Propane
Materiale Nickel, Steel
Diametro (sistema metrico) 76 mm
Altezza (sistema metrico) 165 mm
Include Needle Valve
Temperatura max (sistema metrico) 1300°C
N. per confezione 1 Ea.