Learn More
Propanol-2 (iso-propanol), HPLC Grade For Laboratory Use and HPLC, Chem Lab
Codice prodotto. 15969286
Click to view available options
:
Propanol-2 (iso-propanol), HPLC Grade For Laboratory Use and HPLC, 2.5 L
Codice prodotto. 15969286
Marca: Chem-Lab CL00.0920.2500
Specifica
Punto di fusione -89°C
CAS 67-63-0
Colore Colorless
Acidità < 0.0005 meq/g
Densità 0.78 g/mL
Punti di ebollizione 82°C
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità 12 °C
Imballaggio Glass Bottle/H
Forma fisica Liquido
Intervallo percentuale saggio > 99.8%
Formula molecolare C3H8O
Acqua < 1000 ppm
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)O
IUPAC Name propan-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 60.10
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: iso-Propanol