Learn More
IKA™ R 1381 Propeller Stirrer, 3-Bladed
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
350 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Propeller design stirrer
- Three-bladed
- Flow efficient design
- For drawing material to be mixed from the bottom to the top
- Minimum shearing forces
- Used at medium to high speeds
Specifica
Specifica
| Diametro ventola (sistema imperiale) | 1.8 in. |
| Diametro (sistema imperiale) albero | 0.3 in. |
| Diametro ventola (sistema metrico) | 45 mm |
| Diametro (sistema metrico) albero | 8 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Mixing at medium to high speeds. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 13.8 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 350 mm |
| Modello | R 1381 |
| Speed | 2000 rpm |
| Tipo | Propeller Stirrer, 3-bladed |