Learn More
IKA™ F 2302 Propeller Stirrer, 4-Bladed
Codice prodotto. 10518121 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
R 2302
Diametro (sistema metrico) albero:
13 mm
Diametro ventola (sistema metrico):
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Diametro (sistema metrico) albero Diametro ventola (sistema metrico) unitSize
10518121 R 2302 13 mm 150 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10518121 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0000739000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A standard stirring element for drawing the material to be mixed from the top to the bottom.
  • Local shearing forces
  • Generates axial flow in the vessel
  • Used at medium to high speeds
Order Info
DiameterMetricShaft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro ventola (sistema imperiale) 5.9 in.
Diametro (sistema imperiale) albero 0.5 in.
Diametro ventola (sistema metrico) 150 mm
Diametro (sistema metrico) albero 13 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 31.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 800 mm
Modello R 2302
Speed 600 rpm max.
Tipo Propeller Stirrer
Materiale AISI 316L/1.4571