Learn More
Bochem™ Propeller Stirrer, 4 Vertical Blades
Codice prodotto. 10739271
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Centrifuge
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10739271
Marca: Bochem™ 9056
Mix media with low and middle viscosity. Bochem™ Propeller Stirrer, 4 Vertical Blades is constructed of 18/10 stainless steel.
  • 18/10 stainless steel construction.
  • Middle RPM range.
  • Mixes media with low and middle viscosity.
Specifica
Tipo Vertical Blade
Materiale Stainless Steel (18/10)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuge
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Larghezza (sistema metrico) 100 mm