Learn More
Bochem™ Agitatori a elica
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Flexible blades
- Rpm-range middle
- Mixing of media with low and middle viscosity
- Radial flow
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 400 mm |
| Quantità | Confezione da 1 |
| Tipo | Agitatori a elica |
| Materiale | Acciaio inox 18/10 |