Learn More
Cole-Parmer™ Propellers for ServoDyne™ Electronic Mixers
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
2.5 cm
3.8 cm
5.1 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Can be used as single or mounted several on a shaft for thorough agitation
- Electro-polished
- Marine-style propellers: used for general-purpose mixing
- Turbine style propellers: used for airless mixing in deep containers
Specifica
Specifica
| Product Type | 3-blade Propeller |
| Dimensione foro (sistema imperiale) | 0.31 in. |
| Dimensione foro (sistema metrico) | 0.78 cm |
| Diametro (sistema imperiale) | 2 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 5.1 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for airless mixing in deep containers |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | ServoDyne™ electronic mixer |